BradyJet J4000-EU-BWSLABS Label Printer, Colour, with Laboratory Software
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
310390
BRDY310390EA 3440.33 EUR InStock
BRDY310390
BradyJet J4000-EU-BWSLABS Label Printer, Colour, with Laboratory Software
Drucker Label Printers
This industry inkjet workhorse creates up to 5000 impactful full-colour labels per day up to 203,20 mm wide on continuous or die-cut material.
  • Full colour
  • Long-lasting
  • 5000 labels per day
Ideal for a wide variety of applications in safety, including lean/5S, lockout tagout, instructional or safety chemical labelling for handling, storage or transport, as well as lab settings. Contains the colour options you need to create ANSI, GHS, ISO, BS5609 and arc flash compliant labels. Streamline storage by only needing to stock white label material and printMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..