Label Printer, AZERTY EU + BWS SFID Suite, M710
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
317826
BRDY317826EA 1179 EUR InStock
BRDY317826
Label Printer, AZERTY EU + BWS SFID Suite, M710
Drucker Label Printers
Portable printer.
  • Get lightning-fast print speeds: 76,2 mm per second, plus cut labels automatically
  • Work longer – print 4500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1,20 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need – text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • This printer comes with a Brady WorkStation Safety & Facility Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..