Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cable lockout device

Lieferant: Brady

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

800112 800114
BRDY800112EA 54.09 EUR InStock
BRDY800112 BRDY800114
Cable lockout device
Sicherheitsverriegelungen
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.

  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)

Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm

Max. cable diameter: 4,76 mm

Lieferumfang: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge