Vorratsflaschen für Kippautomaten
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
126963
BRND126963EA 18.8 EUR InStock
BRND126963
Vorratsflaschen für Kippautomaten
Flaschen Glasflaschen
Soda-lime glass.
Capacity 1000 ml
Neck size 29/32
Bestellinformation: Please order dispenser/tilt measure separately.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge