Magnetrührstäbe, PTFE, oval
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
137300 137301 137302 137305 137307 137310 137312 137315 137320 137325
BRND137300EA 87 EUR InStock
BRND137300 BRND137301 BRND137302 BRND137305 BRND137307 BRND137310 BRND137312 BRND137315 BRND137320 BRND137325
Magnetrührstäbe, PTFE, oval
Rührer Magnetrührstäbchen
These oval shaped PTFE magnetic stirrer bars are ideal for vessels with round bottom such as round bottom flasks.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge