Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
145505 145507 145515 145520 145525 145530 145535 145540 145545 145550 145560
BRND145505EA 4.6 EUR InStock
BRND145505 BRND145507 BRND145515 BRND145520 BRND145525 BRND145530 BRND145535 BRND145540 BRND145545 BRND145550 BRND145560
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Glatte Innenfläche. Öffnungswinkel 60°. Trichterrand geschliffen bzw. feuerpliert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge