Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
147010 147015 147020 147025 147030 147035
BRND147010EA 24 EUR InStock
BRND147010 BRND147015 BRND147020 BRND147025 BRND147030 BRND147035
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet
Glatte Innenfläche.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge