Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2.27705 2.27714 2.27709 2.27711 2.27715 2.27706 2.27713 2.27712 2.27710
BRND2.27705EA 98 EUR InStock
BRND2.27705 BRND2.27714 BRND2.27709 BRND2.27711 BRND2.27715 BRND2.27706 BRND2.27713 BRND2.27712 BRND2.27710
Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"; Typ 3: Nullpunkt oben
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle gelieferten Pipetten stammen aus einer Charge für statistische Überprüfungen
  • Werden mit Chargennummer und Chargenzertifikat geliefert
Länge: 360 mm ±10 mm außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Achtung! Bitte beachten: * Mit Wattestopfende
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge