Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, LOT-Zertifikat (eine Charge)
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2.29704 2.29707 2.29712 2.29713 2.29705 2.29706 2.29708 2.29709 2.29710 2.29711 2.29717 2.29701 2.29702 2.29714 2.29703 2.29716 2.29715 2.29719 2.29718
BRND2.29704EA 52.6 EUR InStock
BRND2.29704 612-1063 612-1064 BRND2.29713 BRND2.29705 BRND2.29706 BRND2.29708 BRND2.29709 BRND2.29710 BRND2.29711 BRND2.29717 BRND2.29701 BRND2.29702 BRND2.29714 BRND2.29703 BRND2.29716 BRND2.29715 BRND2.29719 BRND2.29718
Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, LOT-Zertifikat (eine Charge)
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Gesamtbestellung aus einer Charge: Alle Pipetten stammen zur statistischen Prüfung aus einer Charge
  • DE-M gekennzeichnet, inklusive Chargen- und LOT-Zertifikat
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge