Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2.37263 2.37264 2.37265 2.37266 2.37288 2.37289 2.37262 2.37294 2.37261 2.37260 2.37259 2.37258 2.37256 2.37257
BRND2.37263EA 72 EUR InStock
BRND2.37263 BRND2.37264 BRND2.37265 BRND2.37266 BRND2.37288 BRND2.37289 BRND2.37262 BRND2.37294 BRND2.37261 BRND2.37260 BRND2.37259 BRND2.37258 BRND2.37256 BRND2.37257
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit Glasstopfen.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.
Bestellinformation: Werden mit einem beiliegenden Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge