Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2.37407 2.37403 2.37404 2.37406 2.37408 2.37409 2.37410 2.37405 2.37402 2.37411 2.37401
BRND2.37407EA 66.42 EUR InStock
BRND2.37407 BRND2.37403 BRND2.37404 BRND2.37406 BRND2.37408 BRND2.37409 BRND2.37410 BRND2.37405 BRND2.37402 BRND2.37411 BRND2.37401
Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher weißer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Gesamtbestellung aus einer Charge, inklusive Chargenzertifikat
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge