Bürettenstativ
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23882
BRND23882EA 106 EUR InStock
BRND23882
Bürettenstativ
Stative
PP (Bodenplatte) and Edelstahl (Stativstab)
  • Bodenplatte (L×B: 210×155 mm) mit Gummifüßen für festen Stand und zur Schonung der Tischoberfläche. Stativstab (Lר: 505×12 mm) aus Edelstahl-Legierung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge