Pipettierbälle
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25400
BRND25400EA 21.1 EUR InStock
BRND25400
Pipettierbälle
Pipetten Pipettierbälle
Rot gefärbte Pipettierbälle mit zwei oder drei Ventilen.
  • Standard- und Universalmodell: drei Ventile (Ventil A: Luft entweichen lassen; Ventil S: Befüllen; Ventil E: Abgabe)
  • Flip-Modell: zwei Ventile (Befüllen/Abgabe); Entweichen von Luft über ein automatisches Ventil
Die Modelle Universal und Flip können für Pipetten bis zu 100 ml und das Standardmodell für Pipetten bis zu 10 ml verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge