Sterilisation Boxes for Pipettes
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28920 28925 28930 28935
BRND28920EA 56.8 EUR InStock
BRND28920 BRND28925 BRND28930 BRND28935
Sterilisation Boxes for Pipettes
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
These pipette boxes made of aluminum are ideal for the storage and sterilisation of pipettes with different lengths.
  • With inner silicone coating
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..