Sleeves for filter crucibles
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462026 462231
BRND462026EA 49.5 EUR InStock
BRND462026 BRND462231
Sleeves for filter crucibles
Halterungen und Träger Stützmanschetten
Sleeves made of rubber (EPDM) suitable for filter crucibles.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge