Färbeküvetten, Hellendahl, erweitert
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
472700
BRND472700EA 279 EUR InStock
BRND472700
Färbeküvetten, Hellendahl, erweitert
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
Die Färbekasten bieten Platz für bis zu 16 Objektträger (76×26 mm).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge