Färbekästen nach Schiefferdecker
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
474410
BRND474410EA 90.6 EUR InStock
BRND474410
Färbekästen nach Schiefferdecker
Dosen Färbeküvetten
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge