Eimer, rund
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
72376 72378
BRND72376EA 34.7 EUR InStock
BRND72376 BRND72378
Eimer, rund
Eimer
PP, durchscheinend.
  • Graduiert
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Universaleimer mit Ausguss, verstärktem Rand und Henkel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge