Messkolben, Klasse A, blaue Graduierungen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
937048 937045 937047
BRND937048EA 49.3 EUR InStock
BRND937048 BRND937045 BRND937047
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierungen, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3,3, mit Bördelrand.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
  • DE-M-Markierung
* Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge