Messkolben, Klasse A, braun, NS-Glasstopfen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
937448 937443 937449 937453 937446 937450 937447 937451 937452 937445 937438
BRND937448EA 78.2 EUR InStock
BRND937448 BRND937443 BRND937449 BRND937453 BRND937446 BRND937450 BRND937447 BRND937451 BRND937452 BRND937445 BRND937438
Messkolben, Klasse A, braun, NS-Glasstopfen, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit Glasstopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in kontrastreicher weißer Emaillefarbe
  • DE-M-Markierung
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.
Bestellinformation: Wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge