Abtropfbrett
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95105
BRND95105EA 258 EUR InStock
BRND95105
Abtropfbrett
Gestelle Abtropfgestelle
PS, mit integrierter Abtropfwanne.
  • Stäbe können beliebig eingesteckt werden
  • Die Staböffnungen sind nach hinten geschlossen
  • Geeignet für Glasmeßzylinder bis 250 ml und Bechergläser bis 1000 ml
Lieferumfang: Lieferung komplett mit 72 Stäben, Ablaufschlauch und Zubehör für die Wandmontage.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge