Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DAKKS32138 DAKKS32148 DAKKS32164 DAKKS32162 DAKKS32154 DAKKS32120 DAKKS32128 DAKKS32108 DAKKS32105
BRNDDAKKS32138EA 98.3 EUR InStock
BRNDDAKKS32138 BRNDDAKKS32148 BRNDDAKKS32164 BRNDDAKKS32162 BRNDDAKKS32154 BRNDDAKKS32120 BRNDDAKKS32128 BRNDDAKKS32108 BRNDDAKKS32105
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, DE-M gekennzeichnet.
  • Inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Justiert auf 'In'
  • Hauptpunkte-Ringteilung, Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge