Zentrifugengläser, ASTM, BLAUBRAND®, DAkks
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DAKKS362038
BRNDDAKKS362038EA 104 EUR InStock
BRNDDAKKS362038
Zentrifugengläser, ASTM, BLAUBRAND®, DAkks
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3.3, graduiert.
  • Belastbar bis 700 ×g
  • Ausführung, Genauigkeit, etc. nach den Spezifikationen der ASTM
  • Mit DAkks-Zertifikat
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge