Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DAKKS36849 DAKKS36842 DAKKS36847 DAKKS36952 DAKKS36851 DAKKS36853 DAKKS36845 DAKKS36852
BRNDDAKKS36849EA 86.3 EUR InStock
BRNDDAKKS36849 BRNDDAKKS36842 BRNDDAKKS36847 BRNDDAKKS36952 BRNDDAKKS36851 BRNDDAKKS36853 BRNDDAKKS36845 BRNDDAKKS36852
Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Lieferung inklusive USP-Einzelzertifikat oder DAkkS Kalibrierschein
DIN EN ISO 1042
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge