Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DAKKS37259 DAKKS37258 DAKKS37291 DAKKS37289 DAKKS37290 DAKKS37243 DAKKS37246 DAKKS37238 DAKKS37255 DAKKS37248 DAKKS37249 DAKKS37250 DAKKS37251 DAKKS37252 DAKKS37253 DAKKS37254 DAKKS37247 DAKKS37263 DAKKS37236 DAKKS37245
BRNDDAKKS37259EA 88 EUR InStock
BRNDDAKKS37259 BRNDDAKKS37258 BRNDDAKKS37291 BRNDDAKKS37289 BRNDDAKKS37290 BRNDDAKKS37243 BRNDDAKKS37246 BRNDDAKKS37238 BRNDDAKKS37255 BRNDDAKKS37248 BRNDDAKKS37249 BRNDDAKKS37250 BRNDDAKKS37251 BRNDDAKKS37252 BRNDDAKKS37253 BRNDDAKKS37254 BRNDDAKKS37247 BRNDDAKKS37263 BRNDDAKKS37236 BRNDDAKKS37245
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3,3.
  • Justiert auf In, inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge