Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DAKKS12484 USP12484 USP12487 USP12488 DAKKS12488
BRNDDAKKS12484EA 161 EUR InStock
BRNDDAKKS12484 BRNDUSP12484 BRNDUSP12487 BRNDUSP12488 BRNDDAKKS12488
Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex', Konformitätsbescheinigung
  • Schellbachstreifen, Ringmarken an den Hauptgraduierungen
  • Graduierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe ermöglichen optimale Kombination von Beständigkeit und Ablesbarkeit
Länge: 800 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge