Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangschale, zur Wandmontage

Lieferant: BROEN-LAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

17528009 17533009
BROE17528009EA 1070 EUR InStock
BROE17528009 BROE17533009
Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangschale, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augen-/Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung und Auffangschale aus Edelstahl.

  • Zuverlässige und effiziente Duschen für Augen und Gesicht
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage

Integrierte FLOWFIX Mengenregulierung (14 L/min).

Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar.

Zertifizierungen: EN 15154 (Teil 1); EN 15154 (Teile 1 u. 2)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge