Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BN-1]

Lieferant: BosterBio

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MA1005
BSBTMA1005EA 552 EUR InStock
BSBTMA1005
Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BN-1]
Antikörper
Mouse IgG monoclonal antibody for BIN1, bridging integrator 1 (BIN1) detection. Tested with WB, IHC-F, ICC in Human;mouse;rat. No cross reactivity with other proteins.

Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.

If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.

Type: Primary
Antigen: BIN1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge