Anti-DPYD Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: BOSTER BIOLOGICAL TECHNOLOGY
Anti-DPYD Rabbit Polyclonal Antibody
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dihydropyrimidine dehydrogenase[NADP(+)](DPYD) detection. Tested with WB in Human Mouse Rat. 1 * 0,1 mg BSBTPA1761 1 * 0,1 mg
Hersteller-Artikelnummer:: PA1761
Lokale Artikelnummer:: BSBTPA1761
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder