Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Antithrombin III Rabbit Antibody

Lieferant: BosterBio

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PA2218
BSBTPA2218EA 552 EUR InStock
BSBTPA2218
Anti-Antithrombin III Rabbit Antibody
Antikörper
Rabbit IgG polyclonal antibody for Antithrombin-III(SERPINC1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Reconstitute with distilled water

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Type: Primary
Antigen: Antithrombin III
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge