Anti-Hsp90 Alpha Polyclonal Antibody
Lieferant: BosterBio
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PB9089
BSBTPB9089EA 552 EUR InStock
BSBTPB9089
Anti-Hsp90 Alpha Polyclonal Antibody
Antikörper
Polyclonal antibody for HSP90/HSP90AA1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. HSP90/HSP90AA1 information: Molecular Weight: 84660 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Melanosome. Cell membrane. Identified by mass spectrometry in melanosome fractions from stage I to stage IV.
Type: Primary
Antigen: Hsp90 Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..