Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-TNF Alpha Polyclonal Antibody

Lieferant: BosterBio

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PB9246
BSBTPB9246EA 552 EUR InStock
BSBTPB9246
Anti-TNF Alpha Polyclonal Antibody
Antikörper
Polyclonal antibody for TNF ALPHA/TNF detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. TNF ALPHA/TNF information: Molecular Weight: 25896 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type II membrane protein.

Type: Primary
Antigen: TNF Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge