Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Profilin 1 Polyclonal Antibody

Lieferant: BosterBio

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PB9313
BSBTPB9313EA 552 EUR InStock
BSBTPB9313
Anti-Profilin 1 Polyclonal Antibody
Antikörper
Polyclonal antibody for Profilin 1/PFN1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Profilin 1/PFN1 information: Molecular Weight: 15054 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm, cytoskeleton; Tissue Specificity: Expressed in epididymis (at protein level).

Type: Primary
Antigen: Profilin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge