Anti-ATG16 L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Biosensis
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R-158-100
BSENR-158-100EA 302 EUR InStock
BSENR-158-100
Anti-ATG16 L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
ATG16 L1 plays an essential role in autophagy. It is a homooligomer ant interacts with ATG5. Part of either the minor and major complexes respectively composed of 4 sets of ATG12-ATG5 and ATG16L1 (400 kDa) or 8 sets of ATG12-ATG5 and ATG16L1 (800 kDa). APG16 L1 localises to the cytoplasm, in particularly to preautophagosomal structure (PAS) where it is involved in the membrane targeting of ATG5. There are 5 named isoforms produced by alternative splicing. Genetic variation within ATG16 L1 are associated with susceptibility to inflammatory bowel disease type 1.
IHC, WB and ELISA confirmedMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..