Anti-glutathione peroxidase 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Biosensis
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R-171-100
BSENR-171-100EA 312 EUR InStock
BSENR-171-100
Anti-glutathione peroxidase 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
GPx-P belongs to the glutathione peroxidase family which are responsible for the detoxification of hydrogen peroxide. It protects cells and enzymes from oxidative damage, by catalyzing the reduction of hydrogen peroxide, lipid peroxides and organic hydroperoxide, by glutathione. GPx-P is secreted in plasma and exists as a homotetramer.
This antibody has been shown to be specific for glutathione peroxidase 3 protein (GPx-P) through staining and blocking studies.
Application Information:
IHC, only. A dilution o f 1: 1000 to 1: 5000 is recommended for immunohistochemistry depending onMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..