Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C

Lieferant: BASAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

100239 100240 100241
BSNC100239EA 58.9 EUR InStock
BSNC100239 BSNC100240 BSNC100241
Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C
Fingerlinge Fingerlinge, Latex
Diese gerollten Einweg-Fingerlinge sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, Schifffahrts-/Verbraucherelektronik, Fertigung von integrierten Schaltkreisen, Drahtbonden, Montage-/Reparaturarbeiten SMT/PWB-Montagen und diskrete Bauelemente.

  • Antistatisch, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Geeignet für die Verwendung mit „Klasse II“-Geräten mit Grenzwerten über 1000 V
  • Oberflächenwiderstand: 5×1012 Ohm/sq

Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..