Typ 17BL04 300F, Qualitt: EPDM (FDA, ESD) 1 * 1 PAAR
Lieferant: BASAN
Typ 17BL04 300F, Qualitt: EPDM (FDA, ESD) 1 * 1 PAAR
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Pharma (epdm schwarz, fda, esd),material: pharma (epdm schwarz, fda, esd), handform: beidhandig tragbar, handgroße: l, wandstarke: 0,4mm, stulpendurchmesser: 300mm, zusatzausfuhrung: flachform, länge: 800mm, kennzeichnung: jugitec pharma 1 * 1 PAAR BSNC17BL04300F 1 * 1 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: 17BL04300F
Lokale Artikelnummer:: BSNC17BL04300F
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder