Reinraumtisch aus Vierkantrohr, gelocht ohne Grundboden LBH: 1200 x 700 x 900mm Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche KEK-Finish Typ AP 150-GEL-CLN (Arbeitsplatte gelocht) bestehend aus 1,5 mm Blech Arbeitsplatten sind allseitig 42 mm abgekantet, dav 1 * 1 ST
Lieferant: BASAN
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Reinraumtisch aus Vierkantrohr, gelocht ohne Grundboden LBH: 1200 x 700 x 900mm Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche KEK-Finish Typ AP 150-GEL-CLN (Arbeitsplatte gelocht) bestehend aus 1,5 mm Blech Arbeitsplatten sind allseitig 42 mm abgekantet, dav 1 * 1 ST BSNC24-51-83761/01 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 24-51-83761/01
Lokale Artikelnummer:: BSNC24-51-83761/01
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder