UST bench brush, soft, Vikan®
Lieferant: BASAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45811 45812 45813 45814 45815 45816 45817 45818
BSNC45811EA 23.3 EUR InStock
BSNC45811 BSNC45812 BSNC45813 BSNC45814 BSNC45815 BSNC45816 BSNC45817 BSNC45818
UST bench brush, soft, Vikan®
Bürsten
This ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) Bench Brush with Ultra Filament Security ensures effective sweeping of fine dry particles from conveyor belts, food preparation surfaces, tables and equipment in high-risk areas.
  • Soft bristles made from Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Handle made from glass reinforced PP
  • Large choice of colours
  • Autoclavable at 121 °C
All UST brushes feature a unique bristle system that minimises the risk of contamination and bristle loss.
Zertifizierungen: Food contact approved. FDA compliant.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..