Mikrobieller Luftkeimsammler, RCS® High Flow Touch
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.44194.0001
BTSM1.44194.0001EA 8310 EUR InStock
BTSM1.44194.0001
Mikrobieller Luftkeimsammler, RCS® High Flow Touch
Probenehmer Luftkeimsammler
Der High Flow Touch Luftkeimsammler wurde entwickelt, um eine hohe Produktqualität und ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
  • Beständig gegenüber üblichen Sterilisierungs- und Desinfektionsverfahren
  • Kurze Sammelzeiten sowie einfache Handhabung
  • Komfortable Programmierung mit einer einfachen Berührung
  • Benutzerdefinierte Optionen: Individuelle Einstellung von Sammelvolumen, Verzögerungszeit, Intervall-Sammlung
  • Tragbares, batteriebetriebenes und leichtes Gerät
Bestellinformation: Inklusive Netzteil, seriellem RS232-Schnittstellenkabel, USB-Adapter, RCS® Management Software, Rotor, Schutzkappe, Tragekoffer, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung und Bedienungsanleitung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge