Tropfflaschen, LDPE, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0306-0030 0306-0100 0306-0050 0306-0500 0306-0010 0306-1000 0306-0250
BURK0306-0030EA 0.89 EUR InStock
BURK0306-0030 BURK0306-0100 215-4290 BURK0306-0500 BURK0306-0010 BURK0306-1000 BURK0306-0250
Tropfflaschen, LDPE, LaboPlast®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Vor dem ersten Gebrauch die Tropferspitze abschneiden
  • Wiederverschließbar mit der mitgelieferten unverlierbaren Kappe
  • Unverlierbare Kappe und Tropfverschluss PE
Tropfflaschen eignen sich besonders für Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen, tropfenweise oder als feiner Strahl abgegeben werden müssen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge