Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Weithalsbehälter mit Griff

Lieferant: BURKLE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0317-4400 0317-2300
BURK0317-4400EA 15.85 EUR InStock
BURK0317-4400 BURK0317-2300
Weithalsbehälter mit Griff
Flaschen Kunststoffflaschen
Behälter aus HDPE mit 2,3 l und 4,4 l Inhalt und besonders weiter Öffnung.

  • Sichere Handhabung durch den eingeformten Griff
  • Transparentes Polyethylen ermöglicht gute Sicht auf den Inhalt
  • Flüssigkeitsdichter Weithalsverschluss
  • Platzsparende quadratische Form
  • Ideal zum Befüllen mit Schüttgütern aller Art

In diesen Behältern können Produkte wie Gewürze, Tees, Granulate verpackt, gelagert und bemustert werden.

Erhältlich mit Originalitätsverschluss (PP, blau) oder mit Schraubverschluss (LDPE).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge