Flaschen, Aluminium, UN-Zulassung, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0329-0125 0329-1250 0329-0500 0329-0250
BURK0329-0125EA 21.35 EUR InStock
BURK0329-0125 BURK0329-1250 BURK0329-0500 BURK0329-0250
Flaschen, Aluminium, UN-Zulassung, mit Schraubverschluss
Flaschen Metallflaschen
Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5).
  • UN-Code ist in schwarz auf die Flaschen aufgedruckt
  • Mit Ösen, plombierfähig
  • Leicht, bruchsicher, nahtlos
Aluminium-Transportflaschen mit Schraubverschluss schließen sicher dicht und sind als bauartgeprüfte Verpackungen für Verpackungsgruppe I (X) zugelassen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..