Flaschen, Aluminium, UN-Zulassung, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0329-0125 0329-1250 0329-0500 0329-0250
BURK0329-0125EA 21.35 EUR InStock
BURK0329-0125 BURK0329-1250 BURK0329-0500 BURK0329-0250
Flaschen, Aluminium, UN-Zulassung, mit Schraubverschluss
Flaschen Metallflaschen
Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5).
  • UN-Code ist in schwarz auf die Flaschen aufgedruckt
  • Mit Ösen, plombierfähig
  • Leicht, bruchsicher, nahtlos
Aluminium-Transportflaschen mit Schraubverschluss schließen sicher dicht und sind als bauartgeprüfte Verpackungen für Verpackungsgruppe I (X) zugelassen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge