Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0331-0050 0331-0020 0331-0100
BURK0331-0050EA 0.77 EUR InStock
BURK0331-0050 BURK0331-0020 BURK0331-0100
Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen, LaboPlast®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Bruchsicher
  • Spezielles Beschriftungsfeld für Etiketten oder manuelle Beschriftung
  • Auslaufsicher
Quadratische Flasche zum Füllen und Lagern von Flüssigkeiten, Pulver und Granulaten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge