Vierkant-Enghalsflaschen, mit Schraubverschluss, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0332-0100 0332-1000 0332-0250 0332-0500
BURK0332-0100EA 0.87 EUR InStock
BURK0332-0100 BURK0332-1000 BURK0332-0250 BURK0332-0500
Vierkant-Enghalsflaschen, mit Schraubverschluss, LaboPlast®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, transparent.
  • Bruchsicher
  • Auslaufsicher
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung
  • Als Einwegflasche geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge