Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Flaschen, weithalsig, vierkant, mit Schraubverschluss

Lieferant: BURKLE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0342-0050 0342-0100 0342-2500 0342-1000 0342-0500 0342-0250 0342-4000 0342-1500 0342-0750
215-3209EA 2.19 EUR InStock
215-3209 215-3210 BURK0342-2500 331-0011 300-0099 BURK0342-0250 BURK0342-4000 BURK0342-1500 BURK0342-0750
Flaschen, weithalsig, vierkant, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, transparent.

  • Tamper evident blue screw cap
  • Cap absolutely tight closing
  • UN approval for bulk goods (except bottle with 50 ml capacity)
  • Temperature resistance from −50 °C up to +110 C°
  • Suitable for use with foodstuffs

The reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge