Sicherheitsbehälter
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2601-3005 2601-2010 2601-2020 2601-7010
BURK2601-3005EA 458.35 EUR InStock
BURK2601-3005 BURK2601-2010 BURK2601-2020 BURK2601-7010
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Platzsparender Sicherheitsbehälter, rostfreier Edelstahl, mit Schraubverschluss, Überdruckventil und PTFE-Dichtungen für Lagerung.
  • Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und zusätzliches Druckventil
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Druckausgleich ab ca. 0,3 bar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge