Tauchbombe Target
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5365-6000
BURK5365-6000EA 504.6 EUR InStock
BURK5365-6000
Tauchbombe Target
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Mit diesem Tauchzylinder können Sie Flüssigkeitsproben präzise entnehmen. Wenn der Zielwert erreicht ist, öffnen Sie den Deckel und gießen die Probe aus.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
  • Entlüftungssenkschlauch
  • Ventil und Seilspule
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge