Schaber, detektierbar, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5378-2030
BURK5378-2030EA 33.15 EUR InStock
BURK5378-2030
Schaber, detektierbar, SteriPlast®
Schaber
PS, blau. Dieser Schaber ist nicht nur blau gefärbt, sondern hat auch einen speziellen Zusatzstoff im Material, der ihn für Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen sichtbar macht. Das Produkt kann daher mit Standardsystemen zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.
  • Für den Einwegbedarf
  • Stabil und handlich
  • Produziert in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000)
  • Einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
Der Schaber eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Entfernen von Rückständen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge